Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
Über diesen Artikel
Quality Level
form
crystals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
SMILES string
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Specifications:
Purity: ≥99.0%
Appearance: White to slight yellow solid
DNase: None detected
Melting point: 88-92°C
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
- Development of a Fluorescent Assay and Imidazole-Containing Inhibitors by Targeting SARS-CoV-2 Nsp13 Helicase.: This research develops an imidazole-containing inhibitors targeting SARS-CoV-2 Nsp13 helicase, aiding in COVID-19 therapeutic development (Zhang et al., 2024).
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystals | form crystalline powder | form flakes, powder or crystals | form solid |
| storage condition OK to freeze | storage condition dry at room temperature | storage condition - | storage condition OK to freeze |
| color white | color white | color - | color white |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 5710-50GM | 04055977242379 |
| 5720-500GM | 04055977242386 |