Merck
4015
Imidazol
ULTROL® Grade, ≥99% (1H-NMR), useful in pH range 6.2-7.8
Synonym(e):
Imidazol, ULTROL®-Qualität, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 G
Anfragen
100 G
Anfragen
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.08
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.25
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
RTECS - NI3325000
Merck USA index - 14, 4912
Quality Level
assay
≥99% (1H-NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
7.0
solubility
water: 100 mg/mL
cation traces
heavy metals: <1 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
RDD044I55131336500
Imidazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1336500
Imidazole
assay
≥99% (1H-NMR)
assay
99%
assay
≥99% (titration)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
crystalline powder
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
dry at room temperature
storage condition
-
General description
Für die Anwendung im pH-Bereich 6,2-7,8.
Hervorragender Puffer im pH-Bereich 6,2–7,8. Der pKa-Wert bei 20 °;C beträgt 7,0.
Application
  • Prediction of adsorption performance of ZIF-67 for malachite green based on artificial neural network using L-BFGS algorithm: Unter Verwendung von Imidazol-basierten Gerüsten, insbesondere ZIF-67, zeigt diese Studie die Wirksamkeit von Imidazol-Strukturen bei der Adsorption und Entfernung von Industriefarbstoffen aus Wasser und hebt die Umweltanwendungen von Imidazol in Wasseraufbereitungsprozessen hervor (Xiong C et al., 2024).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Korrosiv (L)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
220442-1G04061838776419
220442-5G04061837392481
4015-25GM04055977211672
4015-100GM04055977211658