Fortfahren mit
567616
Sodium phenylbutyrate
A novel anti-neoplastic agent and transcriptional regulator.
Synonym(e):
Natrium-4-Phenylbutyrat, CAS-Nr. 1716-12-7, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 79,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natrium-4-Phenylbutyrat, CAS-Nr. 1716-12-7, Calbiochem, A novel anti-neoplastic agent and transcriptional regulator.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to slightly yellow
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
General description
Ein antineoplastisches Mittel, das eine starke Differenzierungsfähigkeit bei mehreren hämatopoetischen und soliden Tumorzelllinien aufweist. Wirkt als Auslöser der Zytostase und Differenzierung von Tumoren sowie der peroxisomalen Proliferation. Ein wirksamerer Inhibitor der Histon-Deacetylase und Induktor der Histon-Acetylierung als seine Strukturanaloga, einschließlich 2- und 3-Phenylbutyrat. Wirkt als Transkriptionsregulator und verbessert die Ausrichtung von δF508-CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator) zur Ubiquitinierung und zum Abbau, indem es die Expression von HSC70 in Epithelzellen reduziert. Es wird auch berichtet, dass es die fetale Hämoglobinproduktion erhöht in vitro und in vivo.
Ein neuer antineoplastischer Wirkstoff und Transkriptionsregulator. Wirkt auch als Auslöser für die Zytostase und Differenzierung von Tumoren. Ein Erhöht die fötale Hämoglobinproduktion in vitro und in vivo.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Antineoplastisches Mittel
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Tso, S.C., et al. 2013. Proc. Natl. Acad. Sci. USA110, 9728.
Ozcan, U., et al. 2006. Science313, 1137.
Carducci, M.A., et al. 2001. Clin. Cancer Res.7, 3047.
Rubenstein, R.C. and Zeitlin, P.L. 2000. Am.J. Physiol. Cell. Physiol.278, C259.
Lea, M.A., et al. 1999. Anticancer Res.19, 1971.
Miller, A.C., et al. 1997. Int. J. Radiat. Biol. 72, 211.
Rubenstein, R.C., et al. 1997. J. Clin. Invest. 100, 2457.
Pineau, T., et al. 1996. Biochem. Pharmacol. 52, 659.
Collins, A.F., et al. 1995. Blood 85, 43.
Lea, M.A., et al. 1995. Anticancer Res.15, 879.
Figg, W.D., et al. 1994. Anticancer Drugs 5, 336.
Liu, L., et al. 1994. J. Invest. Dermatol. 103, 335.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
567731SML0309400046
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c