Fortfahren mit
567152
β-Sitosterin, CAS-Nr. 83-46-5, Calbiochem
≥75% (β-sitosterol, GC), solid, anticholesteremic steroid, Calbiochem®
Synonym(e):
β-Sitosterin, CAS-Nr. 83-46-5, Calbiochem, α-Dihydrofucosterin, 22,23-Dihydrostigmasterin, α-Phytosterin, SITO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,30
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 284,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥75% (β-sitosterol, GC), ≥95% sterol basis
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 72,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
β-Sitosterin, CAS-Nr. 83-46-5, Calbiochem, Common plant steroid that possesses anticholesteremic properties.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8556
assay
≥75% (β-sitosterol, GC), ≥95% sterol basis
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤2.5% (GC)
color
white
solubility
chloroform: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
General description
Verbreitetes Pflanzensteroid, das anticholesterinämische Eigenschaften besitzt. Kürzlich wurde nachgewiesen, dass es über die Bcl-2- und PI3K/Akt-Signalwege G2/M-Arrest, Endoreduplikation und Apoptose auslöst.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Anticholesterinämische Eigenschaften
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Other Notes
Moon, D., et al. 2008. Cancer Lett.264, 181.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1612947PHR2693S9889
assay
≥75% (β-sitosterol, GC), ≥95% sterol basis
assay
-
assay
-
assay
≥96%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
chloroform: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
567152-5GM04055977267174
567152-25GM04055977267167