Fortfahren mit
S9889
β-Sitosterol
from soybean, ≥96%
Synonym(e):
α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterin, 5-Stigmasten-3β-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 629,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H50O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.71
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-480-6
Beilstein/REAXYS Number:
1916165
MDL number:
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
soybean
Quality Segment
assay
≥96%
form
powder
mp
136-140 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Biochem/physiol Actions
Aus Pflanzen gewonnenes Östrogen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S127085451PHR2693
assay
≥96%
assay
≥95%
assay
≥70%
assay
-
biological source
soybean
biological source
synthetic
biological source
plant
biological source
-
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Sitosterol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)