Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 292,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H57F2N5O9
Molekulargewicht:
705.83
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
€ 292,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 10 mM
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeabler, reversibler und selektiver peptidomimetischer Inhibitor der γ;-Sekretase mit einer IC50 von 13 µ;M für die Hemmung der Amyloid-β;-Protein(Aβ;)-Produktion in mit β;-Amyloidpräkursorprotein (APP) transfizierten Ovarialzellen des chinesischen Hamsters. Zeigt nur eine schwach hemmende Wirkung gegen Calpain II (IC50 = 100 µ;M in einem aufgereinigten Enzym-Assay).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
γ;-Sekretase
γ;-Sekretase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 13 µ;M gegen γ;-Sekretase
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Wolfe, M.S., et al. 1999. Biochemistry38, 4720.
Wolfe, M.S., et al. 1998. J. Med. Chem. 41, 6.
Citron, M., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 13170.
Wolfe, M.S., et al. 1998. J. Med. Chem. 41, 6.
Citron, M., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 13170.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Yaxiong Yang et al.
Journal of neurochemistry, 88(6), 1361-1372 (2004-03-11)
Glutamate uptake by high affinity glutamate transporters is essential for preventing excitotoxicity and maintaining normal synaptic function. We have discovered a novel role for presenilin-1 (PS1) as a regulator of glutamate transport. PS1-deficient neurons showed a decrease in glutamate uptake
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 565755-1MG | 04055977267693 |