Fortfahren mit
539576
PKA, katalytische Untereinheit, Rinderherz
Synonym(e):
cAMP-abhängige Proteinkinase katalytische Untereinheit, Proteinkinase A, katalytische Untereinheit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 533,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine heart
€ 533,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine heart
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥20,000 units/μg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for molecular biology
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Forschungsbereich: Zelluläre Signaltransduktion
Native katalytische PKA-Untereinheit, aufgereinigt aus Rinderherz. Die Proteinkinase A (PKA) ist eine Serinproteinkinase, die auf Serin- und Threonin-Reste abzielt.
Biochem/physiol Actions
Proteinkinasen sind für die Integration von Signalnetzwerken in eukaryotischen Zellen von entscheidender Bedeutung.[1] Durch Beeinflussung des Hedgehog-Signalwegs spielen sie eine wesentliche Rolle bei der Regulierung der Proliferation und der Bestimmung des Zellschicksals. Nach Bindung von cAMP an die regulatorischen Untereinheiten der PKA dissoziiert die katalytische Untereinheit der PKA vom PKA-Holoenzym und phosphoryliert Zielproteine an Serin und/oder Threonin innerhalb des Erkennungsmotivs Arg-Arg-X-Ser*-X. Die aufgereinigte monomere katalytische Untereinheit ist in der Lage, ohne cAMP aktiviert zu werden, und eignet sich gut für In-vitro-Untersuchungen der PKA-Phosphorylierung mit aufgereinigten Substraten oder wenn sie in intakte Zellen oder Zellextrakte eingeführt wird.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 350 mM K₂;HPO₄;, 100 µ;M DTT, pH 6,8.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Other Notes
Corbin, J.D., et al. 1988. Methods Enzymol159, 74.
Rannels, S.R., et al 1983. Methods Enzymol99, 55.
Witt, J.J. and Roskoski, R. Jr. 1975. Anal Biochem.66, 253.
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die pro Minute bei 30 °;C ein pmol Phosphat in Kemptid-Substrat (Best.-Nr. 05-23-4900) integriert.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5511P2645C8482
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
>90% (SDS-PAGE)
biological source
bovine heart
biological source
-
biological source
-
biological source
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized (white powder to sticky mass to hard pellet)
form
buffered aqueous glycerol solution
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
539576-25UG04055977194739