Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥9 units/μg protein (cyclic-AMP is not required for this activity)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
lyophilized (white powder to sticky mass to hard pellet)
Quality Segment
specific activity
≥9 units/μg protein (cyclic-AMP is not required for this activity)
mol wt
40,862 Da
storage temp.
−20°C
General description
Application
Die katalytische Untereinheit von Proteinkinase A (PKA) aus Rinderherz wird verwendet:
Biochem/physiol Actions
Proteinkinase A (PKA) reguliert die Übertragung des Hedgehog-Signalwegs und ist an der Proliferation und Schicksalsbestimmung beteiligt. Es phosphoryliert verschiedene Neurotransmitter-Rezeptoren, Transkriptionsfaktoren und Bestandteile zahlreicher intrazellulärer Signalwege.
Proteinkinase A katalysiert den Transfer von terminalem Phosphat aus ATP zu an verschiedenen Proteinen vorhandenen Threonin- oder Serinrückständen. Dieses Protein ist in Abwesenheit von cAMP inaktiv, da die katalytische und regulatorische Untereinheit in diesem Fall aneinander gebunden sind. In Gegenwart von cAMP bindet die regulatorische Untereinheit an cAMP und setzt die katalytische Untereinheit frei.[7]
Packaging
Die Verpackungsgröße basiert auf den phosphorylierenden Einheiten
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit Saccharose und Phosphatpuffersalzen als Stabilisatoren
Preparation Note
Hergestellt aus Proteinkinase A (P 5511)
Other Notes
Phosphorylierungsaktivität: Eine Einheit transferiert 1,0 Picomolphosphat aus ATP in hydrolysiertes und partiell dephosphoryliertes Casein pro Minute bei einem pH-Wert von 6,5 bei 30 °C, bestimmt durch Messung der ADP-Produktion.
Disclaimer
Es ist zu beachten, dass die Packungsgröße geändert wurde, um sie an die Definition der Einheit anzupassen, während die Anzahl der Phosphorylierungseinheiten unverändert bleibt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥9 units/μg protein (cyclic-AMP is not required for this activity) | specific activity ≥0.8 units/μg protein | specific activity >1000 units/mg protein | specific activity ≥20,000 units/μg protein |
| form lyophilized (white powder to sticky mass to hard pellet) | form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| mol wt 40,862 Da | mol wt - | mol wt 43.5 kDa | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?