Fortfahren mit
539480
Proteinase K aus Tritirachium album
Synonym(e):
Endopeptidase K
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.21
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥30 mAnson units/mg dry wt, ≥40 mAnson units/mg protein
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized solid
Quality Segment
specific activity
≥30 mAnson units/mg dry wt, ≥40 mAnson units/mg protein
mol wt
28.93 kDa
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
50 mM Tris-HCl, 2 mM calcium acetate, pH 8.0: soluble
foreign activity
DNase, none detected (nicking activity with pBR322, incubation for 6 h at 37°C), RNase, none detected (ribonuclease activity with MS2 RNA detected after incubation for 6 h at 37°C)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Eine Serinprotease, die eine starke proteolytische Aktivität auf zahlreiche denaturierte und native Proteine mit hohem Molekulargewicht ausübt. Aufgrund ihrer raschen proteolytischen Inaktivierung endogener Nukleasen kann sie zur Isolierung von mRNA und hochmolekularer DNA eingesetzt werden. Spaltet bevorzugt Bindungen neben der Carbonyl-Gruppe N-substituierter hydrophober, aliphatischer und aromatischer Aminosäuren. Hemmung durch DFP, Hg2+ und PMSF. Keine Inaktivierung durch Metallchelatoren, Sulfhydryl-Reagenzien, TLCK oder TPCK.
Application
Nützlich zur proteolytischen Inaktivierung von Nukleasen bei der Isolierung von DNA und RNA.
Entfernt Endotoxine, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A binden.
Berichten zufolge nützlich für die Isolierung von Leber-, Hefe- und Mungbohnen-Mitochondrien
Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen
Behandlung von Paraffinschnitten zur Freilegung von Antigenbindungsstellen zur Antikörpermarkierung.
Verdauung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der TSE-Forschung.
Proteolytische Deaktivierung von Nucleasen während der Isolation von DNA und RNA
Biochem/physiol Actions
Proteinase K ist eine stabile und hochreaktive Serinprotease. Ergebnisse von Kristall- und Molekularstrukturstudien lassen darauf schließen, dass das Enzym zur Subtilisin-Familie mit einer katalytischen Triade (Asp39-His69-Ser224) im aktiven Zentrum gehört. Es ist in einer Reihe von Umgebungen stabil: pH, Puffersalze, Detergenzien (SDS) und Temperatur. In Gegenwart von 0,1–0,5 % SDS bleibt Proteinase K aktiv und verdaut zahlreiche Proteine und Nukleasen in DNA-Präparationen, ohne die Integrität der isolierten DNA zu beeinträchtigen.
Physical form
Lyophilisiert aus Calciumacetat
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Stammlösungen, die in 50 mM Tris-HCl, 2 mM Calciumacetat, pH 8,0 zubereitet wurden, sind bei 4 °C bis zu 1 Jahr haltbar.
Other Notes
Eine mAnson-Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die 1,0 µmol Folin-positive Aminosäuren (berechnet als Tyrosin) pro Minute bei 37 °C und pH 7,5 freisetzt.
Watazu, Y., et al. 1993. J. Lab. Clin. Anal. 7, 81.
Lebherz, H.G., et al. 1986. Biochem. J.233, 51.
Ebeling, W., et al. 1974. Eur. J. Biochem.47, 91.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRE0047SAE0009SAE0151
specific activity
≥30 mAnson units/mg dry wt, ≥40 mAnson units/mg protein
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
30 units/mg protein
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28,930 Da, 28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
solubility
50 mM Tris-HCl, 2 mM calcium acetate, pH 8.0: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
In blood DNA extraction, Proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, can help break down the cellular and nuclear membranes, releasing DNA from the cells that protect it from degradation and increase purity/yield making it more suitable for various molecular biology techniques.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
279633-5G04061826211403
279633-25G04061826211397
841656001004022536648668
539480-1GM04055977269116
539480-25MG07790788051327
539480-100MG04055977269147