Fortfahren mit
SAE0009
Proteinase K aus Tritirachium album
≥30 units/mg protein
Synonym(e):
Endopeptidase K
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,80
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 991,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
254-457-8
MDL number:
EG-Nummer:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥30 units/mg protein
Biological source:
fungus (Tritirachium album)
€ 95,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0005
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fungus (Tritirachium album)
Quality Segment
specific activity
≥30 units/mg protein
mol wt
28.93 kDa
technique(s)
DNA extraction: suitable
foreign activity
DNAse, RNAse, none detected.
storage temp.
−20°C
General description
Proteinase K (PK) from fungi, Tritirachium album encodes a 40 kDa protein. The N-terminal propeptide region shows homology with bacterial subtilisin. PK crystallizes even under microgravity conditions on the space shuttle mission. PK is an effective protein system for studying protein engineering process.
Application
Nützlich zur proteolytischen Inaktivierung von Nukleasen bei der Isolierung von DNA und RNA.
Entfernt Endotoxine, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A binden.
Berichten zufolge nützlich für die Isolierung von Leber-, Hefe- und Mungbohnen-Mitochondrien
Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen
Behandlung von Paraffinschnitten zur Freilegung von Antigenbindungsstellen zur Antikörpermarkierung.
Verdauung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der TSE-Forschung.
Proteolytische Deaktivierung von Nucleasen während der Isolation von DNA und RNA
Protease footprinting by Proteinase K digestion can reveal protein-protein surface interactions. The enzyme from Sigma has been used in the pre-hybridization step of chicken embryos. It has also been used for the enrichment of PrPSc, a prion protein that is present in sheep, hamster and mouse scrapie samples.
Proteinase K is useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA.
It is used for the removal of endotoxins bound to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
It is useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria and is used to determine enzyme localization on membranes
It is used for the treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling and for digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research. Product SAE0009 is provided as a lyophilized powder. Product SAE0009 has been used to break down human lens protein1.
Biochem/physiol Actions
Proteinase K ist eine stabile und hochreaktive Serinprotease. Ergebnisse von Kristall- und Molekularstrukturstudien lassen darauf schließen, dass das Enzym zur Subtilisin-Familie mit einer katalytischen Triade (Asp39-His69-Ser224) im aktiven Zentrum gehört. Es ist in einer Reihe von Umgebungen stabil: pH, Puffersalze, Detergenzien (SDS) und Temperatur. In Gegenwart von 0,1–0,5 % SDS bleibt Proteinase K aktiv und verdaut zahlreiche Proteine und Nukleasen in DNA-Präparationen, ohne die Integrität der isolierten DNA zu beeinträchtigen.
Proteinase K has a broad specificity and degrades many proteins even in the native state. It mainly cleaves the peptide bond adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids with blocked a-amino groups.The optimum pH is between 7.5-9.0 and the isoelectric point is 8.9 Ca2+ (1-5 mM) is required for activation. Proteinase K is inhibited by diisopropyl fluorophosphate (DFIP), and phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF).
Other Notes
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRE0047P5568SAE0151
description
≥30 units/mg protein
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥30 units/mg protein, Molecular Biology
description
≥500 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
description
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥30 units/mg protein
biological source
fungus (Tritirachium album)
biological source
fungus (Tritirachium album)
biological source
microbial (T.album
T. ALBUM)
biological source
-
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
-
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
30 units/mg protein
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28,930 Da, 28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)