Fortfahren mit
539470
Proteinase-K-Inhibitor
Proteinase K Inhibitor is a tetrapeptidyl chloromethyl ketone compound that acts as an active-site-targeting irreversible inhibitor against proteinase K.
Synonym(e):
Proteinase-K-Inhibitor, MeOSuc-AAPF-CMK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H35ClN4O7
Molekulargewicht:
551.03
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
€ 235,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
solubility
DMSO: 3 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Eine Tetrapeptidyl-Chlormethylketon-Verbindung, die als ein auf aktive Zonen gerichteter, irreversibler Inhibitor der Protease K wirkt (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-539480&;#124;[/islink]">;539480<;/A>;, <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-70663&;#124;[/islink]">;70663<;/A>;, &; <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-71049&;#124;[/islink]">;71049<;/A>;). Ist nachweislich potenter als MeOSuc-AAPV-CMK (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-324745&;#124;[/islink]">;324745<;/A>;) bei der Verhinderung des Abbaus von reversen Transkriptasen und Albumin durch die Protease K.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Woche haltbar.
Other Notes
Kore, A.R., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem. Lett.19, 1296.
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Phe-CH₂;Cl
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
219381219377219379
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Darci Phillips et al.
Nature communications, 12(1), 6726-6726 (2021-11-20)
Cutaneous T cell lymphomas (CTCL) are rare but aggressive cancers without effective treatments. While a subset of patients derive benefit from PD-1 blockade, there is a critically unmet need for predictive biomarkers of response. Herein, we perform CODEX multiplexed tissue
Julia Joung et al.
Nature communications, 13(1), 1606-1606 (2022-03-27)
The cellular processes that govern tumor resistance to immunotherapy remain poorly understood. To gain insight into these processes, here we perform a genome-scale CRISPR activation screen for genes that enable human melanoma cells to evade cytotoxic T cell killing. Overexpression
Global Trade Item Number
SKUGTIN
539470-10MG04055977269109