Fortfahren mit
535141-M
Protease Inhibitor Cocktail V
Animal-Free, lyophilized, for the inhibition of serine and cysteine proteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Proteaseinhibitor-Cocktail
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,00
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 373,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Form:
lyophilized
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
€ 92,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Protease-Inhibitor-Cocktail-Set V, frei von tierischen Bestandteilen, The Protease Inhibitor Cocktail Set V, Animal-Free controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
General description
Ein Cocktail aus vier Protease-Inhibitoren für die Hemmung von Serin- und Cysteinproteasen, jedoch keine Metallproteasen. Jedes Fläschchen, das mit 1 ml H2O rekonstituiert wurde, ergibt eine 100X-Stammlösung. Bei einer 1X-Verdünnung enthält der Cocktail 500 µ;M AEBSF, HCl (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-101500&;#124;[/islink]">;101500<;/A>;), 150 nM Aprotinin (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-616371&;#124;[/islink]">;616371<;/A>;), 1 µ;M E-64 (Best.-Nr.<;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-324890&;#124;[/islink]">;324890<;/A>;) und 1 µ;M Leupeptin-Hemisulfat (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-108975&;#124;[/islink]">;108975<;/A>;). Erhältlich als 1-ml-Fläschchen oder im Set mit 10 x 1 ml.
Preparation Note
Jedes Fläschchen in 1 ml H₂;O rekonstituieren, um eine 100X-Stammlösung zu erhalten. Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I3786I3911535140
form
lyophilized
form
DMSO solution
form
lyophilized powder
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
535141-1ML04055977269383
535141-1SET04055977269390