Fortfahren mit
535140
Protease Inhibitor Cocktail III
Animal-Free, liquid, for the inhibition of aspartic, cysteine, serine proteases and aminopeptidases
Synonym(e):
Animal free Protease inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,00
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 421,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
€ 92,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Protease-Inhibitor-Cocktail-Set III, frei von tierischen Bestandteilen, Protease Inhibitor Cocktail Set III, Animal-Free, is a cocktail of six protease inhibitors with broad specificity for the inhibition of aspartic, cysteine & serine proteases & aminopeptidases.
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein Cocktail aus sechs Protease-Inhibitoren mit breiter Spezifität zur Hemmung von Asparagin-, Cystein- und Serinproteasen sowie von Aminopeptidasen. Dieser Cocktail wird empfohlen für die Verwendung mit Säugetierzellen und Gewebeextrakten. Jedes Fläschen enthält 100 mM AEBSF, HCl (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-101500&;#124;[/islink]">;101500<;/A>;), 80 µ;M Aprotinin (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-616371&;#124;[/islink]">;616371<;/A>;), 5 mM Bestatin (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-200484&;#124;[/islink]">;200484<;/A>;), 1,5 mM E-64 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-324890&;#124;[/islink]">;324890<;/A>;), 2 mM Leupeptin Hemisulfate (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-108975&;#124;[/islink]">;108975<;/A>;) und 1 mM Pepstatin A (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-516482&;#124;[/islink]">;516482<;/A>;). Erhältlich als 1-ml-Fläschchen oder im Set mit 5 x 1 ml.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Asparagin-, Cystein- und Serinproteasen sowie Aminopeptidasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Physical form
In 1 ml DMSO.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
535142539134539133
form
liquid
form
lyophilized
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C