Fortfahren mit
528877
Polyethylenglycol
greener alternative
6000, Molecular Biology Grade
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.25
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7568
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white
mp
(26 - 32 °C (79 - 90 °F))
solubility
water: 200 mg/mL
density
(1.116 g/cm3 at 20 °C)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
absorption
≤0.1 at 280 nm, ≤0.2 at 260 nm
foreign activity
DNase, proteases, RNase, none detected
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Nützlich als stationäre Phase in der Gaschromatographie (Absorption: ≤;0,2 bei 260 nm, ≤;0,1 bei 280 mm) eingesetzt.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
  • Challenges in Pharmacokinetic Modelling of [(18)F]fluoro-PEG-folate PET/CT Imaging in Epithelial Ovarian Cancer Patients: Diese Studie befasst sich mit den Komplexitäten der Erstellung pharmakokinetischer Modelle bei der Verwendung von Polyethylenglykol(PEG)-konjugierten Bildgebungsmitteln für die PET/CT bei Ovarialkarzinom unter Hervorhebung der Anpassbarkeit und klinischen Implikationen von PEG in der diagnostischen Bildgebung (Ruytenberg et al., 2024).
  • Assessing the toxicity of one-step-synthesized PEG-coated gold nanoparticles: in vitro and in vivo studies: Forschungsarbeit zur Biokompatibilität von in einem Schritt synthetisierten PEG-beschichteten Goldnanopartikeln unter Beurteilung ihres Sicherheitsprofils sowohl in Zell- als auch in Tiermodellen, wodurch die Rolle von PEG bei der Verbesserung der Sicherheit der Nanomedizin unterstrichen wird (Garrigós et al., 2024).
  • Microwave synthesized novel biomass carbon dots applied in the fluorescent detection of crystal violet: In der Studie wird die Verwendung von PEG bei der Synthese von Kohlenstoffpunkten zur verstärkten Fluoreszenz bei der Farbstofferkennung untersucht, was Einblicke in das breitere Anwendungspotenzial von PEG in der Umweltüberwachung und -sicherheit ermöglicht (Yin et al., 2024).
  • Modified zero-valent iron nanoparticles enhanced remediation of PCBs-contaminated soil: Diese Studie veranschaulicht den Nutzen von PEG bei der Umweltsanierung und beschreibt detailliert die Verbesserung von Bodensanierungstechniken durch die Anwendung von PEG-modifizierten Nanopartikeln, was die Vielseitigkeit von PEG in verschiedenen Sektoren widerspiegelt (Zhao et al., 2024).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur (20 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.170078.170188.17005
form
solid
form
solid
form
scales
form
scales
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
mp
(26 - 32 °C (79 - 90 °F))
mp
58-63 °C
mp
58-63 °C
mp
43-49 °C
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenglycol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf