Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 225,00 | |
| 50 kg |
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
scales
autoignition temp.
420 °C
mol wt
average Mn 1500
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
43-49 °C
transition temp
flash point 260 °C
solubility
650 g/L
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
15-25°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| agency NF, Ph. Eur. | agency NF, Ph. Eur. | agency NF, Ph. Eur. | agency NF, Ph. Eur. |
| technique(s) API processing | nano-milling: suitable | technique(s) API processing | nano-milling: suitable | technique(s) API processing | nano-milling: suitable | technique(s) - |
| form scales | form solid | form scales | form liquid |
| density 1.2 g/cm3 at 20 °C | density 1.2 g/cm3 at 20 °C | density 1.2 g/cm3 at 20 °C | density 1.13 g/cm3 at 20 °C |
| solubility 650 g/L | solubility 550 g/L | solubility 500 g/L | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenglykol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
Discover strategies to enhance solubility in injectable formulations using excipients, including cyclodextrins, meglumine, and polyethylene glycols.
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8170055000 | 04022536424255 |
| 8170059050 | 04022536749792 |