Über diesen Artikel
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Wippler, J., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 8754.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
9002-93-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 528240-1MG | 04055977196535 |