Fortfahren mit
528124
Piperlongumin
A cell-permeable, orally bioavailable natural product isolated from the plant species, Piper longum L, which selectively induces cell death in cancer cells that express both wild-type and mutant p53.
Synonym(e):
Piperlongumin, Piplartin, (E)-1-(3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acryloyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1N(C(/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=O)CCC=C1
InChI
1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
InChI key
VABYUUZNAVQNPG-BQYQJAHWSA-N
General description
Ein zellpermeables und oral bioverfügbares Naturprodukt, das isoliert wird aus der Pflanzenspezies Piper longum L und selektiv den Zelltod von Krebszellen induziert, die p53 sowohl im Wildtyp als auch als Mutation exprimieren (dosisabhängig von 1–;15 µ;M), nicht aber in primären Normalzellen und nicht-transformierten immortalisierten Zellen. Es verstärkt signifikant die Expression von Wildtyp-p53 und PUMA und hemmt die Expression von mehreren überlebensfördernden Proteinen, darunter BCL2, Surviving und XIAP, in verschiedenen Typen von Krebszellen, nicht aber in Normalzellen. Es löst in verschiedenen menschlichen Krebszellen (EJ, MDA-MB-231, U2OS und MDA-MB-435) ROS und Apoptose aus, möglicherweise durch eine Interaktion mit Enzymen wie GSTP1 und CBR1, die auf oxidativen Stress reagieren, und kann durch NAC (3 mM) in EJ-Zellen umgekehrt werden. Außerdem zeigt es Anti-Tumor-Wirkungen, hemmt bei Mäusen mit Xenograft-Tumor die Bildung von Blutgefäßen ohne offensichtliche Toxizität und hemmt das Tumorwachstum und die Metastasenbildung in einem transgenen MMTV-PyVT-Mammakarzinom-Mausmodell (2,4 mg/kg täglich über zwei Wochen, intraperitoneal), was eine höhere Wirksamkeit als Paclitaxel bedeutet.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Raj, L., et al. 2011. Nature475, 231.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0221557520435800
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperlongumin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
528124-25MG04055977196382