Fortfahren mit
557520
Ro-31-8220
A cell-permeable, reversible, competitive, and selective inhibitor of protein kinase C (PKC; IC50 = 10 nM) over CaM kinase II (IC50 = 17 µM) and protein kinase A (IC50 = 900 nM).
Synonym(e):
Ro-31-8220
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H23N5O2S · xCH4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.55 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
red
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C.S(CCC[n]1c2c(c(c1)C3=C(C(=O)NC3=O)c4c5c([n](c4)C)cccc5)cccc2)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/C25H23N5O2S.CH4O3S/c1-29-13-17(15-7-2-4-9-19(15)29)21-22(24(32)28-23(21)31)18-14-30(11-6-12-33-25(26)27)20-10-5-3-8-16(18)20;1-5(2,3)4/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12H2,1H3,(H3,26,27)(H,28,31,32);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
SAWVGDJBSPLRRB-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler, reversibler, konkurrierender und selektiver Inhibitor der Proteinkinase C (PKC; IC50 = 10 nM) über CaM-Kinase II (IC50 = 17 µ;M) und Proteinkinase A (IC50 = 900 nM). Potenter Inhibitor von GSK in primären Adipozyten (IC50 = 6,8 nM) und in GSK-3β;-Immunpräzipitation (IC50 = 2,8 nM). Ein Inhibitor der MAP-Kinase-Phosphatase-1-Expression und ein Aktivator der JNK1. Hemmt die Phosphorylierung von Raf-1 und induziert Apoptose unabhängig von deren Wirkung auf die PKC in HL-60-Zellen. Hemmt auch Sirtuin auf eine nicht um NAD konkurrierende Weise (IC50 = 3,5 µ;M und 0,8 µ;M für jeweils SIRT1 und SIRT2) und induziert die Hyperacetylierung von Tubulin in A549-Zellen. Eine 5-mM-Lösung (500 µ;g/181 µ;l) von Ro-31-8220 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-557521&;#124;[/islink]">;557521<;/A>;) in H2O ist ebenfalls erhältlich.
Ein zellpermeabler, selektiver, konkurrierender, reversibler und selektiver Inhibitor der Proteinkinase C (PKC; IC50 = 10 nM) über CaM-Kinase II (IC50 = 17 µ;M) und Proteinkinase A (IC50 = 900 nM). Potenter Inhibitor von GSK in primären Adipozyten (IC50 = 6,8 nM) und in GSK-3β;-Immunpräzipitation (IC50 = 2,8 nM). Ein Inhibitor der MAP-Kinase-Phosphatase-1-Expression und ein Aktivator der JNK1. Hemmt die Phosphorylierung von Raf-1 und induziert Apoptose unabhängig von deren Wirkung auf die PKC in HL-60-Zellen. Hemmt auch Sirtuin auf eine nicht um NAD konkurrierende Weise (IC50 = 3,5 µ;M und 0,8 µ;M für jeweils SIRT1 und SIRT2) und induziert die Hyperacetylierung von Tubulin in A549-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PKC
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 10 nM, 17 µ;M, 900 nM gegen jeweils PKC, CaM-Kinase II und Proteinkinase A; 6,8 nM gegen GSK-3 in primären Adipozcyten; 2,8 nM gegen GSK-3β;-Immunpräzipitate)
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 4 Monate haltbar.
Other Notes
Trapp, J., et al. 2006. J. Med. Chem.In press.
Powell, D.J., et al. 2003. Mol. Cell Biol.23, 7794.
Han, Z., et al. 2000. Cell Death Differ.7, 521.
Hers, I., et al. 1999. FEBS Lett.460, 433.
Beltman, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 27018.
Keller, H.U., and Niggli, V. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.194, 1111.
McKenna, J.P., and Hanson, P.J. 1993. Biochem. Pharmacol.46, 583.
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem. 35, 994.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
557514557525557508
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Human Kinome Poster: The InhibitorSelect™ Protein Kinase Inhibitor Libraries provide broad coverage of the human kinome as shown here. The depicted human kinome dendrogram of 518 kinases are classified into five broad groups, 90 families, and 145 subfamilies. Inhibitor coverage was assigned based upon published data related to potency (IC50, EC50, Kd, etc.) for individual kinases harvested from the literature. Colored dots denote which library contains an inhibitor with demonstrated potent activity against the designated kinase and do not necessarily reflect known specificity of the inhibitor. Coverage of lipid and atypical kinases are depicted as a separate dendrogram. As shown, Calbiochem® Protein Kinase Inhibitor Libraries cover all major kinase families including TK, CMGC, CAMK, AGC, CK1, STE, TKL, as well as Lipid or Atypical kinase families.
Anne Bessard et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 44(1), 152-163 (2006-06-27)
We show that MLCK (myosin light chain kinase) plays a key role in cell cycle progression of hepatocytes: either chemical inhibitor ML7 or RNA interference led to blockade of cyclin D1 expression and DNA replication, providing evidence that MLCK regulated
Virginie Menez et al.
Frontiers in oncology, 13, 1229312-1229312 (2023-10-27)
We previously identified VRK3 as a specific vulnerability in DMG-H3K27M cells in a synthetic lethality screen targeting the whole kinome. The aim of the present study was to elucidate the mechanisms by which VRK3 depletion impact DMG-H3K27M cell fitness. Gene
Global Trade Item Number
SKUGTIN
557520-500UG07790788051518