Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
packaging
pkg of 10 tablets
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Eine Tablette aufgelöst in 500 ml entionisiertem Wasser ergibt 150 mM NaCl, 0,05 % TWEEN®-20-Detergens, 50 mM Tris-HCl-Puffer, pH 7,6 bei 25 °C. Erhältlich in anwenderfreundlicher Blister-Verpackung. Hinweis: 1 Einheit = 10 Tabletten.
TRIS-gepufferte Kochsalzlösung mit 0,05 % TWEEN® 20 Reinigungsmittel, erhältlich in anwenderfreundlicher Blister-Verpackung. Hinweis: 1 Einheit = 10 Tabletten.
Preparation Note
Eine Tablette in 500 ml dH₂O auflösen, um 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl-Puffer, 0,05 % TWEEN®-20-Detergens, pH 7,6 bei 25 °C zu erhalten.
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur (25 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 10-30°C |
| packaging pkg of 10 tablets | packaging - | packaging pkg of 10 tablets | packaging - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 524753-1EA | 04055977197105 |