Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 U | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 354,00 |
Über diesen Artikel
€ 354,00
recombinant
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥0.5 U/μL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥0.5 U/μL | specific activity ≥0.25 U/μL | specific activity ≥0.5 U/μL | specific activity ≥0.25 U/μL |
| recombinant expressed in insect cells (S. frugiperda) | recombinant expressed in insect cells (S. frugiperda) | recombinant - | recombinant expressed in baculovirus infected Spodoptera frugiperda cells |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9016-45-9
9016-45-9
9016-45-9
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 524742-10U | 04055977197051 |