Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥0.25 U/μL
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Spodoptera frugiperda cells
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in baculovirus infected Spodoptera frugiperda cells
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥0.25 U/μL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Full-length, recombinant, human phosphodiesterase 4B2 (accession no. L20971) fused at the N-terminus to a His•Tag sequence and expressed in S. frugiperda using a baculovirus expression system. Plays a significant role in the regulation of inflammatory cell activation. PDE4B2 is a predominant isoform in neutrophils and monocytes. Supplied as a partially purified, catalytically active preparation.
Physical form
In 150 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.1% NP-40, pH 8.3.
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Other Notes
Gibson, L.C.D., et al. 2006. Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Smith, P.G., et al. 2005 Blood105, 308.
Baroja, M.L., et al. 1999. J. Immunol.162, 2016.
Smith, P.G., et al. 2005 Blood105, 308.
Baroja, M.L., et al. 1999. J. Immunol.162, 2016.
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmol cAMP to AMP per min at 30°C, pH 7.5.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
ED ENV 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?