Fortfahren mit
524529
Phosphatase, sauer, aus der Kartoffel
Synonym(e):
Phosphatase, sauer, aus der Kartoffel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 602,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥2 U/mg
€ 602,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized
Quality Level
specific activity
≥2 U/mg
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
3.2 M ammonium sulfate, pH 6.0, containing 1% BSA: soluble, 6% BSA in water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChI key
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Native saure Phosphatase der Kartoffel. Kann zum Entfernen von Phosphatgruppen aus Phosphoproteinen, etwa β;-Casein, Ovalbumin und Pepsinogen, genutzt werden.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen in Ammoniumsulfat sind bei 4 °;C bis zu 4 Monate haltbar. Stammlösungen in wässriger BSA sollten nach der Rekonstitution sofort verbraucht werden.
Other Notes
Bingham, E.W., et al. 1976. Biochim. Biophys. Acta429, 448.
Bessey, O.A. 1946. J. Biol. Chem.164, 32.
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 25 °;C und pH 5,6 pro Minute 1 µ;mol pNPP hydrolysiert.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRE004810108227001P1146
specific activity
≥2 U/mg
specific activity
3.0-10.0 unit/mg solid
specific activity
~2 units/mg protein (at 25 °C with 4-nitrophenyl phosphate as the substrate)
specific activity
≥3.0 units/mg solid
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
solubility
3.2 M ammonium sulfate, pH 6.0, containing 1% BSA: soluble, 6% BSA in water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
524529-1KU04055977271003