Fortfahren mit
5.08017
nor-Binaltorphimine Dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid, κ-opioid receptor antagonist, Calbiochem
Synonym(e):
nor-Binaltorphimine Dihydrochloride, Norbinaltorphimine, nor-BNI, κ Opioid Receptor Antagonist, nor-Binaltorphimine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H43N3O6 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
734.71
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
nor-Binaltorphimine Dihydrochloride,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
water: 50 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21CC3(C4(C(Oc%12c4c(ccc%12O)CC2C%13CC%13)c5[nH]c6c(c5C3)CC7(C98C6Oc%10c9c(ccc%10O)CC(N(C7)CC8)C%11CC%11)O)CC1)O
InChI
1S/C40H43N3O6/c44-27-7-5-21-13-25(19-1-2-19)42-11-9-39-29(21)33(27)48-35(39)31-23(15-37(39,46)17-42)24-16-38(47)18-43-12-10-40(38)30-22(14-26(43)20-3-4-20)6-8-28(45)34(30)49-36(40)32(24)41-31/h5-8,19-20,25-26,35-36,41,44-47H,1-4,9-18H2
InChI key
GYEXSFKLGQBRBJ-UHFFFAOYSA-N
General description
A potent antagonist highly selective for κ opioid receptor with no effect on µ- or &delta- opioid receptors. Widely used in studies related to pain, addition, anxiety, depression, and sleep.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
kappa opioid receptor
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Kishioka, S., et al. 2013. Neurosci. Letters.In press.
Valdez, G., et al. 2012. Pharma. Biochem. and Behavior.102, 44.
Takemori AE et al. 1988. J. Pharmacol. Exp. Ther.246, 255.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.081595.057725.05880
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
508017000104055977242775