Fortfahren mit
5.00573
GeckoGrip
for use with Dilucult, pkg of 10 strips
Synonym(e):
Adhesive tape, tape for bag
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122409
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plastic adhesive
packaging
pkg of 10 strips
manufacturer/tradename
DiluCult
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with Dilucult
General description
Set of 10 adhesives for DiluCult bag holder and DiluCult large bag holder
Application
For use with DiluCult and DiluCult 2 gravimetric dilutor instrument
Legal Information
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.553605.55349RDYSTRM40
compatibility
for use with Dilucult
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with ReadyStream® system
packaging
pkg of 10 strips
packaging
-
packaging
-
packaging
-
material
plastic adhesive
material
-
material
-
material
-
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
ReadyStream®
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
sample preparation
application(s)
food and beverages
sample preparation
application(s)
food and beverages
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
500573000104065269072652