Fortfahren mit
5.55349
DiluCult Large Bag Holder
Large Bag Holder, Accessory to hold the sample bag
Synonym(e):
Media Bag Support, Sample bag holder, Stomacher bag holder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.490,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122409
€ 1.490,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
DiluCult
application(s)
food and beverages
sample preparation
storage temp.
2-30°C
General description
Accurate microbiology results are highly reliant upon the quality of your sample preparation. Streamline your sample enrichment with our DILUCULT gravimetric dilutors. The Large Bag Holder is an accessory used to firmly hold the sample bag for pooling samples thus preventing sample spillage. It is non autoclavable.
Legal Information
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.553605.427535.42760
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
application(s)
food and beverages
sample preparation
application(s)
food and beverages
sample preparation
application(s)
food and beverages
pathogen testing, sample preparation
application(s)
food and beverages
pathogen testing, sample preparation
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
DiluCult
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
555349000104054839412851