Fortfahren mit
5.00498
HIF Inhibitor V
Synonym(e):
HIF Inhibitor V, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor V, ( E)-3-(3-(4-Adamantan-1-ylphenoxy)acrylamido)benzoic acid morpholinoethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 217,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H38N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.65
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 217,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Use only fresh DMSO for reconstitution.
Other Notes
Naik, R., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 10564.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.04379400086400087
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (sum of two isomers)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c