Fortfahren mit
400087
HIF-2α-Translations-Inhibitor
The HIF-2α Translation Inhibitor, also referenced under CAS 882268-69-1, controls the biological activity of HIF-2α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
HIF-2α-Translations-Inhibitor, Hypoxie-induzierbarer Faktor-2α Translationshemmer, Methyl-3-(2-(cyan(methylsulfonyl)methylen)hydrazin)thiophen-2-carboxylat, HIF-Inhibitor II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.32
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (sum of two isomers)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (sum of two isomers)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
amber
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Eine zellpermeable Thienylhydrazon-Verbindung, die die Translation der zellulären HIF-2α;-Botschaft durch Optimierung der Bindung von IRP1 (Eisen-regulierendes Protein 1) an die IRE (Eisen-responsives Element)-Region an der 5′;-UTR der HIF-2α;-mRNA unterdrückt, ansonsten jedoch keine Wirkung auf die Transkription der HIF-2α;-mRNA oder auf die Stabilität der HIF-2α;-mRNA und des entsprechenden Proteins hat. Reduziert nachweislich die zellulären Proteinwerte von HIF-2α; und HIF-2α;-Zielgenen, einschließlich Glut-1, IGFBP3 und VEGF, in 786-O-Zellen (Endkonzentration 5 bis 10 µ;M), die nur die 2α;-Isoform des Hypoxie-induzierbaren Faktors exprimieren.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Zimmer, M., et al. 2008. Mol. Cell32, 838.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
400088400086400084
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (sum of two isomers)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
400087-10MG04055977212341