Fortfahren mit
5.00299
Nicotinamid
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC
Synonym(e):
Nicotinamid, Nicotinamid, Niacinamid, Pyridin-3-carboxamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
202-713-4
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,JP,FCC
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
480 °C
potency
3530-3540 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
6.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
150-160 °C/0.0007 hPa
mp
128-131 °C (sublimed)
transition temp
flash point 182 °C
density
1.40 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(=O)c1cnccc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Nikotinamid ist ein häufig verwendeter Inhaltsstoff in Lebensmitteln und pharmazeutischen Anwendungen. In pharmazeutischen Formulierungen wird Nikotinamid in verschiedenen Darreichungsformen verwendet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N0600000BP460N3376
Nicotinamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
N0600000
Nicotinamide
Nicotinamide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP460
Nicotinamide
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cell analysis
agency
BP, Ph. Eur., JP, USP
agency
-
agency
BP
agency
-
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
density
1.40 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotinamid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
500299100004065273107999
500299902004022536722382