Fortfahren mit
495455
Oligomycin
≥90% (mixture of A, B, and C isomers, HPLC), powder, Antibiotic, Calbiochem
Synonym(e):
Oligomycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H74O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
791.06
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (mixture of A, B, and C isomers, HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Oligomycin, A mixture of A, B, and C isomers.
Quality Level
assay
≥90% (mixture of A, B, and C isomers, HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15-,21-18+
InChI key
MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJSA-N
General description
Mischung aus A-, B- und C-Isomeren. Makrolidantibiotikum, das die membrangebundene mitochondriale ATP-Synthase hemmt und so die Übertragung der Phosphorylgruppe verhindert. Induziert die Apoptose in kultivierten menschlichen Lymphoblastoidzellen und anderen Säugerzellen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Membrangebundene mitochondriale ATPase (F1)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 2 Monate haltbar.
Other Notes
Wolvetang, E.J., et al. 1994. FEBS Lett.339, 40.
Amoroso, S., et al. 1993. J. Pharmacol. Exp. Ther.264, 515.
Brustovetsky, N.N., et al. 1993. FEBS Lett.315, 233.
Nagamune, H., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1141, 231.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
75351O4876196000
form
powder
form
powder
form
powder
form
film
assay
≥90% (mixture of A, B, and C isomers, HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Birte Plitzko et al.
Bio-protocol, 8(10), e2850-e2850 (2018-05-20)
Mammalian cells generate ATP by mitochondrial (oxidative phosphorylation) and non-mitochondrial (glycolysis) metabolism. Cancer cells are known to reprogram their metabolism using different strategies to meet energetic and anabolic needs ( Koppenol et al., 2011 ; Zheng, 2012). Additionally, each cancer
Shuo Wan et al.
Frontiers in immunology, 12, 685984-685984 (2021-08-10)
Angiostrongylus cantonensis (AC), which parasitizes in the brain of the non-permissive host, such as mouse and human, is an etiologic agent of eosinophilic meningitis. Excretory-secretory (ES) products play an important role in the interaction between parasites and hosts' immune responses.
Thomas A Ryan et al.
The EMBO journal, 39(11), e102539-e102539 (2020-04-21)
Multiple mitochondrial quality control pathways exist to maintain the health of mitochondria and ensure cell homeostasis. Here, we investigate the role of the endosomal adaptor Tollip during the mitochondrial stress response and identify its interaction and colocalisation with the Parkinson's
Global Trade Item Number
SKUGTIN
495455-10MG04055977199734
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Could you provide information on the proportions or ratio of Oligomycin A, B, and C in this mixture? Additionally, are the proportions consistent between lots?
    1 answer
    1. The isomer ratio of product 495455 has not been determined. It is known that the total (A+B+C) is greater than or equal to 90 percent.
      Helpful?
  2. As for the oligomycin(495455),what solvent can I use to dissolve it in order to preserve it as long as possible?
    1 answer
    1. Oligomycin is soluble in DMSO at 50 mg/mL, in ethanol at 250 mg/mL, and in acetone at 50 mg/mL. The solution is stable for at least a week at 0-4 °C and for several months when stored frozen in aliquots at -20 °C.