Fortfahren mit
196000
Bafilomycin A1
from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC), film, V-ATPase inhibitor
Synonym(e):
Bafilomycin A1, Streptomyces griseus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 566,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H58O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
622.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
film
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 272,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bafilomycin A1, Streptomyces griseus,
assay
≥90% (HPLC)
Quality Segment
form
film
shelf life
3 yr
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 100 μM, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@]1(O)[C@H]([C@H](O)[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C(=C\C(=C\[C@H]([C@H]([C@H](C\C(=C\C=C\[C@@H]2OC)\C)C)O)C)\C)\OC)C)C)O)C)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
InChI key
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
General description
Ein Makrolidantibiotikum, das als spezifischer Inhibitor von V-Typ H+-ATPase (V-Typ; Ki = 500 pM) fungiert. Ein wertvolles Hilfsmittel zur Unterscheidung von verschiedenen ATPase-Typen. Blockiert den lysosomalen Cholesterintransport in Makrophagen und beeinträchtigt nachweislich die pH-Regulierung in Gehirnzellen. Weist in Assays zur Bestimmung der Lebensfähigkeit von Zellen bei einer Reihe von Zelllinien zytotoxische Wirkungen auf. Die selektive Hemmung von β-Sekretase, einem an der Verarbeitung des Amyloid-Precursor-Proteins (APP) beteiligten Enzym, wurde nachgewiesen. Das InSolution-Format mit einer Reinheit von ≥ 97 % gemäß HPLC in 90 % DMSO ist ebenfalls erhältlich (Katalog-Nr. 508409).
Hinweis: 1 Set = 3 x 10 µg
Biochem/physiol Actions
Primärziel
V-Typ H+-ATPase
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Jahr haltbar.
Other Notes
Sinha, S., and Lieberburg, I. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 11049.
Calvert, C.M., and Sanders, D. 1995. J. Biol. Chem.270, 7272.
Nishihara, T., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.269, 255.
Crider, B.P., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17379.
Palokangas, H., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17577.
Sundquist, K.T., and Marks, S.C., Jr. 1994. J. Bone Miner. Res.9, 1575.
Drose, S., et al. 1993. Biochemistry32, 3902.
Furuchi, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27345.
Bowman, E.J., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 7972.
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B1793SML16615711
description
-
description
≥90% (HPLC)
description
0.16 mM in DMSO, from Streptomyces griseus
description
-
form
film
form
film
form
DMSO solution
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: soluble, DMSO: 100 μM
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What can stock solutions be diluted with to obtain working solutions? Is it media/PBS?
    1 answer
    1. Stock solutions of this product can be made in DMSO to a concentration of 100 µM. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). DMSO stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C. Just before use, the stock solution should be serially diluted in DMSO to a working stock that is at a 1000-fold higher concentration than the concentration desired in the final aqueous reaction mix or culture medium.