Fortfahren mit
481971-M
NADP, Monosodium Salt
A coenzyme that is widely distributed in living matter. Participates in oxidation-reduction reactions. Spectra (pH 7.0): 250 nm/260 nm: 0.78-0.88; 280 nm/260 nm: 0.16-0.26.
Synonym(e):
NADP, Monosodium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide Phosphate, TPN, Co II, Na
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7O17P3 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
765.39
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥92% (enzymatic), ≥95% (UV)
Form:
solid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6348
assay
≥92% (enzymatic), ≥95% (UV)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O[P](=O)(OCC3OC(C(C3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n+]2cc(ccc2)C(=O)N)O
InChI
1S/C21H28N7O17P3/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39)/p+1
InChI key
XJLXINKUBYWONI-UHFFFAOYSA-O
General description
A coenzyme that is widely distributed in living matter. Participates in oxidation-reduction reactions (spectral ratio: 0.78-0.88 at 250/260 nm, pH 7.0; 0.16-0.26 at 280/260 nm, pH 7.0).
Spectra (pH 7.0): 250 nm/260 nm: 0.78-0.88; 280 nm/260 nm: 0.16-0.26.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
481972NADPH-RONADP-RO
NADPH powder, =97% (dry weight)
Roche
NADPH-RO
NADPH
NADP Disodium salt
Roche
NADP-RO
NADP
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥92% (enzymatic), ≥95% (UV)
assay
≥95% (enzymatic)
assay
97% (dry weight)
assay
≥97%
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: soluble
solubility
0.001% aqueous buffer, pH 7.0: soluble
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c