Wichtige Dokumente
NADPH-RO
Roche
NADPH
powder, =97% (dry weight)
Synonym(e):
β-Nicotinamidadenin-dinucleotidphosphat-2′-Phosphat, reduziert Tetranatriumsalz, β-NADPH, 2′-NADPH Hydrat, Coenzym II reduziert Tetranatriumsalz, Dihydronicotinamidadenin-dinucleotidphosphat Tetranatriumsalz, NADPH Na4, TPNH2 Na4
Größe auswählen
€ 286,00
Größe auswählen
About This Item
€ 286,00
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Beschreibung
Tetrasodium salt
Assay
97% (dry weight)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 g (10621706001)
pkg of 100 mg (10107824001)
pkg of 500 mg (10621692001)
Hersteller/Markenname
Roche
λmax
260 and 340 nm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChIKey
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Extinktionskoeffizienten: 15,0 x 103 l x mol-1 x cm-1 bei 260 nm, 6,3 x 103 l x mol-1 x cm-1 bei 340 nm
- Extinktionsmaximum: 260 nm und 340 nm
- Molekulargewicht: NADPH-Na4: Mr = 833,4, NADPH: Mr = 745,4
- pH-Wert in Wasser: 8,0 ± 1,0 (10 mg/ml)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
- Reinheit: =97 % β-NADPH-Na4 basierend auf dem Trockengewicht (enzymatisch und Extinktion bei 340 nm), =80 % (Extinktion bei 260 nm)
- Organische Lösungsmittel: =3 % (GC)
Angaben zur Herstellung
10 mg/ml in Na-Bicarbonatpuffer, enthält mindestens 95 % NADPH nach 4 Wochen bei 2 bis 8 °C
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?