Fortfahren mit
4.80939
Phosphoric acid 1 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,40
950 L
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352323
€ 29,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Segment
form
liquid
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Adjustment of limit values for Cd, Hg and Pb, additional NKS for Arsenic
Cd (cadmium) old: ≤ 1 ppm new: ≤ 0.20 ppm (30% Opt.1Limit: 0.06 ppm)
Hg (mercury) old: ≤ 5 ppm new: ≤ 0.30 ppm (30% Opt.1Limit: 0.09 ppm)
Pb (lead) old: ≤ 1 ppm new: ≤ 0.50 ppm (30% Opt.1Limit: 0.15 ppm)
As (arsenic) old: ≤ 0.5 ppm new: ≤ 0.50 ppm (30% Opt.1Limit: 0.45 ppm)
The cations are harmonized with the ICH Q3D limits, the batch values are set to 30% of the Option 1 limit in each case.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.370357961749685
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
BioUltra
product line
-
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.680-1.720 g/mL at 20 °C, 1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pH adjuster, pH modifier
pH adjuster, pH modifier
-
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
See how a global-local manufacturing model ensures reliable and consistent supply of high-quality process liquids and buffers for biomanufacturing.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
480939100004054839393211
480939995004027269294977