Fortfahren mit
79617
Phosphorsäure
greener alternative
BioUltra, ≥85% (T)
Synonym(e):
Orthophosphorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.00
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-633-2
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
eCl@ss:
38070202
Assay:
≥85% (T)
Form:
viscous liquid
Grade:
biotech. grade
€ 68,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
biotech. grade
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
BioUltra
assay
≥85% (T)
form
viscous liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% KMnO4-reducing matter (as O), ≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
refractive index
n20/D 1.433
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg, fluoride (F-): ≤1 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
SMILES string
OP(O)(O)=O
cation traces
Ag: ≤1 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sb: ≤2 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Tl: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.04
greener alternative category
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Phosphoric acid-doped polybenzimidazole (PBI) membranes offer a cleaner path to energy by enabling high-temperature fuel cells that efficiently convert hydrogen into electricity with low emissions. Their durability and proton conductivity make them ideal for sustainable power systems. Click here for more information.
Application
Phosphorsäure wird für die Herstellung von Anolyten verwendet, die in Lösungen für die kapilläre isoelektrische Fokussierung (CIEF) enthalten sind. Außerdem wird sie in FIA-CO-IRMS (flow injection analysis-chemical oxidation-isotope ratio mass spectrometry, „Durchflussanalyse-Chemische Oxidation-Isotopenratio-Massenspektrometrie“) als chemisches Oxidationsreagenz genutzt.
Other Notes
Konzentrierte Phosphorsäure, ca. 85 % H3PO4 (wässrig).
Disclaimer
Das Produkt kann erstarren, wird durch Erhitzen auf 50 °C verflüssigt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P581130417-M
grade
biotech. grade
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥85% (T)
assay
85%
assay
≥85%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
mp
~40 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)