Fortfahren mit
4.80910
Ethanol 20 %
EMPROVE® EXPERT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103206
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
density
0.9704 g/cm3 at 20 °C
format
mixture
storage temp.
2-30°C
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4.8094051976E-056
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
BioUltra
product line
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
300
format
mixture
format
mixture
format
neat
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
0.9704 g/cm3 at 20 °C
density
0.970 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
480910100004027269197315
480910995004027269197322
480910902504054839588341
480910918004027269197339
480910618004027269283407
480910995804054839480676
480910901004027269213923