Merck
4.80940
SAFC
Ethanol 20 % (v/v) with 150 mMol/L sodium chloride solution
EMPROVE® EXPERT
Arzneimittelherstellung
About This Item
UNSPSC-Code:
41103206
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Qualitätsniveau
Übergangstemp.
flash point 35 °C
Dichte
0.970 g/cm3 at 20 °C
Format
mixture
Lagertemp.
2-30°C
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F
Flammpunkt (°C)
35 °C