Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
14 ( in H2O)
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
General description
Analysis Note
Dieses Produkt wurde aus Natriumhydroxid-Pellets Ph. Eur., BP, JP, NF und Wasser für Injektionszwecke (wfi) gemäß USP, das Reinstwasser (hpw) nach Ph. Eur. entspricht, hergestellt.
Elementverunreinigungen gemäß der Leitlinie ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities) sind in der Spezifikation berücksichtigt. Elemente der Klassen 1–3 werden nicht oberhalb des Option-1-Limits gemäß ICH Q3D erwartet, wenn diese nicht spezifiziert und gekennzeichnet (*) sind.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| pH 14 ( in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) | pH 13.5 (20 °C in H2O) | pH 13.8 (20 °C in H2O) |
| density 1.08 g/cm3 at 20 °C | density 1.28 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.11 g/cm3 at 20 °C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 4805129950 | 04027269203054 |
| 4805129010 | 04027269205324 |
| 4805121002 | 04027269234393 |
| 4805129025 | 04027269201487 |