Merck
1.00233
SAFC
Sodium hydroxide solution
0.25 M, EMPROVE® EXPERT
Arzneimittelherstellung
About This Item
UNSPSC-Code:
12352305
product name
Sodium hydroxide solution 0,25 mol/L, EMPROVE® EXPERT
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
liquid
pH-Wert
13.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
EMPROVE® EXPERT
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch, NaOH)0.23 - 0.27 mol/lCarbonat (als Na₂CO₃)≤ 0.2 %Chlorid (Cl)≤ 5 ppmSulfat (SO₄)≤ 30 ppmSchwermetalle (als Pb)≤ 5.0 ppmAl (Aluminium)≤ 10 ppmFe (Eisen)≤ 3 ppmLösungsmittel-Rückstände (ICH Q3C)...ausgeschlossen durch den HerstellprozessEndotoxine≤ 2.0 I.U./mlFiltriert über 0.2 µm
Dieses Produkt wurde aus Natriumhydroxid Plätzchen Ph Eur, BP, JP, NF und water for injection (wfi) gem. USP, welches highly purified water (hpw) gem. Ph Eur entspricht, hergestellt.
Elementverunreinigungen gemäß der Leitlinie ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities) sind in der Spezifikation berücksichtigt. Elemente der Klassen 1-3 werden nicht oberhalb des Option-1-Limit gemäß ICH Q3D erwartet, wenn diese nicht spezifiziert und gekennzeichnet (*) sind.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable