Fortfahren mit
480100
Neomycinsulfat, γ-bestrahlt, Gewebekulturqualität – CAS 1405-10-3 – Calbiochem
Sterilized by γ-irradiation. An aminoglycoside antibiotic that inhibits translation by binding to the 30S ribosomal subunit. Potency (anhydrous): ≥600 µg/mg.
Synonym(e):
Neomycinsulfat, γ-bestrahlt, Gewebekulturqualität – CAS 1405-10-3 – Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H46N6O13 · 3H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
908.88
UNSPSC Code:
12352200
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
off-white to yellow
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22?,23+;/m1./s1
InChI key
OIXVKQDWLFHVGR-GQTDVWSESA-N
General description
Potenz (wasserfrei): ≥;600 µ;g/mg.
Sterilisiert durch γ;-Bestrahlung. Aminoglykosid-Antibiotikum, das die Translation durch Bindung an die kleine Untereinheit der prokaryotischen Ribosomen hemmt.
Sterilisiert durch γ;-Bestrahlung. Ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das die Translation durch Bindung an die ribosomale Untereinheit 30S hemmt.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Translation durch Bindung an die kleine Untereinheit der prokaryotischen Ribosomen. Potenz (wasserfrei): ≥;600 µ;g/mg.
Preparation Note
In 20 ml sterilem, entionisiertem Wasser rekonstituieren, um eine 10-mg/ml-Lösung zu erhalten.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Die Abtötungskurve von Antibiotika ist ein Dosis-Wirkungs-Versuch, in dem Säugerzellen zunehmenden Mengen eines selektiven Antibiotikums ausgesetzt werden
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic