Fortfahren mit
N6386
Neomycin -trisulfat (Salz) Hydrat
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Antibiotic 10676, Neomycin B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,60
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H46N6O13 · 3H2SO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
908.88 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
EC Number:
215-773-1
€ 54,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Neomycin -trisulfat (Salz) Hydrat, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
potency
≥600 μg neomycin per mg (Dried basis)
packaging
pkg of 100 g, pkg of 25 g, pkg of 5 g
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
InChI key
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
General description
Als Stammlösung. Stammlösungen sollten filtersterilisiert und bei 2–8 °C gelagert werden. Bei 37 °C sind sie 5 Tage stabil.
Chemische Struktur: Aminoglycosid
Application
Neomycin-Trisulfatsalzhydrat wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • zur Bestimmung von protektiven Effekten des Netrin1-codierenden Gens (Ntn1) gegenüber Aminoglycosid-Antibiotika in Cochlea-Explantaten
  • zur Testung von Escherichia coli auf Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika
  • bei der Knochenmarkstransplantation in Mäusen
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Dieses Produkt wirkt, indem es an die 30S- und 50S-Untereinheiten bindet, eine Fehlcodierung hervorruft und die Initiation und Elongation der Proteinsynthese hemmt. Neomycin blockiert auch die spannungsempfindlichen Ca2+-Kanäle, ohne die Na+/Ca2+-Antiporter in den Neuronen zu beeinträchtigen.
Antimikrobielles Spektrum: Neomycin wirkt gegen grampositive und gramnegative Bakterien.
Neomycin-Trisulfat ist ein Aminoglycosid-Antibiotikum, das von Streptomyces produziert wird und mindestens 85 % Neomycin B enthält.Es wird zur Untersuchung der zytotoxischen Nebenwirkungen von Antibiotika, der Platelet-derived-growth-factor-Reaktionen in bestimmten Fibroblasten und zur Extraktion von mit Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat wechselwirkenden Proteinen im Zellkern verwendet. Neomycin-Trisulfat wird als Selektionsmittel für prokaryotische Zellen, die mit dem selektierbaren neo-Markergen transformiert wurden, verwendet. Für Zellkulturanwendungen sollte dieses Produkt in einer Konzentration von 5 ml/l zugegeben werden.
Preparation Note
Neomycinsulfat ist mit einer Konzentration von 50 mg/ml in H2O löslich und ergibt eine klare Lösung.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Disclaimer
Stammlösungen sollten filtersterilisiert und bei 2 bis 8 °C gelagert werden. Bei 37 °C sind sie 5 Tage lang haltbar. Eine 1-mg/ml-Neomycinlösung in 1 M Phosphatpuffer, pH 8,0 sollte bei Lagerung bei 0 bis 5 C innerhalb von 14 Tagen verbraucht werden. Die Lösungen vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N528533492S9137
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
meets USP testing specifications, powder
description
VETRANAL®, analytical standard
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, mycobacteria, Gram-negative bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
VETRANAL®
product line
BioReagent
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neomycin -trisulfat (Salz) Hydrat
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)