Fortfahren mit
480073
Necrosulfonamide
≥95% (HPLC), solid, MLKL inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
MLKL-Inhibitor, Necrosulfonamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15N5O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 236,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MLKL-Inhibitor, Necrosulfonamid, MLKL Inhibitor, Necrosulfonamide, CAS 432531-71-0, is a cell-permeable inhibitor that covalently modifies Cys88 and blocks human MLKL adaptor function.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc3ncc[n+H]c3OC)c1ccc(cc1)\N=C(/[O-])\C=C\c2[s]c(cc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C18H15N5O6S2/c1-29-18-17(19-10-11-20-18)22-31(27,28)14-6-2-12(3-7-14)21-15(24)8-4-13-5-9-16(30-13)23(25)26/h2-11H,1H3,(H,19,22)(H,21,24)/b8-4+
InChI key
FNPPHVLYVGMZMZ-XBXARRHUSA-N
General description
Eine zellpermeable Acrylamid-Verbindung, die die Funktion des MLKL-Adaptors beim Menschen, aber nicht bei Mäusen, durch kovalente Modifikation von Cys86 mittels Michael-Addition hemmt und wirksamer als der RIP1-Inhibitor Nec-1 (Katalog-Nr. 480065) den nekrotischen/nekroptotischen Tod in menschlichen HT-29-Zellen (IC50 = 124 nM und 2 µM mit dem jeweiligen Wirkstoff gegen 20 ng/ml TNF-&alpha/100 nM Smac-Mimetikum/20 µM z-VAD-induzierter Zelltod) und FADD-Null-Jurkat-Kulturen (80 % Schutz gegen 200 ng/ml TNF-&alpha-induzierter Zelltod durch 0,5 µM NSA oder 10 µM Nec-1) verhindern kann. Sie kann allerdings weder die Blockierung der Nekrose/Nekroptose in murinen L929-Zellen noch die Blockierung der Apoptose in menschlichen RIP3-Null-Panc-1-Zellen wirksam verhindern, auch nicht bei Konzentrationen von 5 µM. Im Gegensatz zu Nec-1, das die Bildung von Nekrosomen verhindert, indem es die Interaktion zwischen RIP1 und RIP3 blockiert, verhindert MLKL, dass der MLKL-RIP1-RIP3-Nekrosomkomplex mit weiteren nachgeschalteten Effektoren interagiert.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Humanes MLKL
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Für die Rekonstitution nur frisches DMSO verwenden.
Other Notes
Dunai, Z.A., et al. 2012. PLoS One7, e41945.
Sun, L., et al. 2012. Cell 148, 213.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
480060480065481908
form
solid
form
solid
form
crystalline solid
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
480073-25MG04055977201895