Fortfahren mit
480026
NBD-bindendes Peptid II, zellpermeabel, CTP-NBD
A cell-permeable cytoplasmic transduction peptide (CTP; YGRRARRRARR) fused to the NEMO binding domain peptide (NBD; TALDWSWLQTE) that acts as a potent inhibitor of TNFα-stimulated NF-κB activity (IC50~ 50 µM in HCT116 cells).
Synonym(e):
NBD-bindendes Peptid II, zellpermeabel, CTP-NBD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 336,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C123H197N47O32
Molekulargewicht:
2846.18
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 336,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ein zellpermeables zytoplasmatisches Transduktionspeptid (CTP; YGRRARRRARR), das mit dem NEMO-Bindungsdomänenpeptid (NBD; TALDWSWLQTE) fusioniert ist und als potenter Inhibitor der TNFα;-stimulierten NF-κ;B-Aktivität wirkt (IC50 ~50 µ;M in HCT116-Zellen). Wirkt, indem es die Bildung des aktiven IKK-Komplexes stört und dadurch die Phosphorylierung von Iκ;Bα; und seinen darauffolgenden proteasomalen Abbau verhindert. Blockiert außerdem den LPS-vermittelten Anstieg der Aktivitäten der induzierbaren Stickstoffoxid-Synthase (iNOS) und der Cyclooxygenase-2 (COX-2). CTP-NBD-haltige, im Dickdarm wirkende Kapseln reduzieren nachweislich die durch 2,4,6-Trinitrobenzolsulfonsäure (TNBS) induzierte Kolitis in Nagetiermodellen (4,5 mg/kg, oral) in vivo und mindern die Aktivitäten der Myeloperoxidase und verschiedener Entzündungsmediatoren. Ein mit Antennapedia fusioniertes, zellpermeables NBD-Peptid ist ebenfalls erhältlich (<;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-48002">;Katalog-Nr. 480025<;/A>;).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
NEMO-bindendes Peptid
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Ja
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Ac-YGRRARRRARRTALDWSWLQTE-NH₂;
Hong, S., et al. 2012. Mol. Pharm.9, 1310.
Kim, D., et al. 2006. Exp. Cell Res.312, 1277.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
401477328005613570
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
PBS, pH 7.4: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
480026-5MG04055977201840