Fortfahren mit
475989
MTT
Membrane-permeable yellow dye that is reduced by mitochondrial reductases in living cells to form the dark blue product, MTT-formazan.
Synonym(e):
MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-Diphenyl-2H-Tetrazolium-Bromid, Thiazolylblau
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 757,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16BrN5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.32
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
RTECS - XF8060000
assay
≥98% (silver nitrate titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤0.5% Sulfated ash
color
yellow
solubility
PBS: 2 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1C)C)[n]2[n+](nc(n2)c4ccccc4)c3ccccc3.[Br-]
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
General description
Membranpermeabler, gelber Farbstoff, der in lebenden Zellen durch mitochondriale Reduktasen reduziert wird und das dunkelblaue Produkt MTT-Formazan bildet. Die spektrophotometrische Messung von MTT-Formazan bei 540 oder 570 nm ermöglicht die Quantifizierung der Lebensfähigkeit der Zellen. Wird als direkter Indikator für Zytotoxizität (z. B. beim Krebsmedikamenten-Screening) und Apoptose verwendet. Ein Elektronenakzeptor, der zur Untersuchung von NADP-abhängigen Dehydrogenasen verwendet wird.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Wird als direkter Indikator für Zytotoxizität und Apoptose verwendet.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Liu, Y., et al. 1997. J. Neurochem.69, 581.
Abdallah, M.A. 1980. Eur. J. Biochem. 112, 331.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich &; Karzinogen/Teratogen (E)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5655M212811585029001
NBT crystals, pkg of 5 g
Roche
11585029001
NBT
color
yellow
color
-
color
dark yellow
color
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
crystals
solubility
PBS: 2 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
2-methoxyethanol: soluble 20 mg/mL, H2O: 5 mg/mL
solubility
-
assay
≥98% (silver nitrate titration)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
98%
assay
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yi Shan Huang et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2020, 7202519-7202519 (2020-05-19)
Hypertensive renal injury is a primary etiology of end-stage renal disease, and satisfactory therapeutic strategies are urgently required. Cordyceps cicadae, a traditional Chinese herb, has potential renoprotective benefits and is widely used in the treatment of many kidney diseases. To
Jong-Chan Park et al.
Nature communications, 12(1), 280-280 (2021-01-14)
Developing effective drugs for Alzheimer's disease (AD), the most common cause of dementia, has been difficult because of complicated pathogenesis. Here, we report an efficient, network-based drug-screening platform developed by integrating mathematical modeling and the pathological features of AD with
Ning Wang et al.
Journal of inorganic and organometallic polymers and materials, 1-15 (2020-05-13)
Vulnerability of respiratory mucosa to invasions of airborne pathogens, such as SARS-CoV, MERS-CoV and avian viruses which sometimes cause a life-threatening epidemic and even pandemic, underscores significance of developing a pulmonary vaccine adjuvant-delivery system (VADS). Herein, 30-nm aluminum nanoparticles (ANs)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
475989-1GM07790788050603
475989-10GM07790788050597