Fortfahren mit
M5655
Thiazolylblau-Tetrazoliumbromid
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)
Synonym(e):
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazoliumbromid, MTT, Methylthiazolyldiphenyl-tetrazoliumbromid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,20
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,90
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
5 x 1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 707,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16BrN5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.32
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-069-5
Beilstein/REAXYS Number:
4081397
MDL number:
€ 34,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Application
Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromid wurde als kolorimetrischer Indikator für die Stoffwechselaktivität in Zellviabilitäts-Assays (MTT-Assays) verwendet.[1] Darüber hinaus wurde es zur Bestimmung der Zellproliferation eingesetzt.
Thiazolyl Blue Tetrazolium Blue (MTT) kann zur Messung der Zellproliferation eingesetzt werden. MTT ist eine gelbliche Lösung, die sich durch mitochondriale Dehydrogenase lebender Zellen in dunkelblaues, wasserunlösliches MTT-Formazan umwandelt. Die blauen Kristalle werden mit gesäuertem Isopropanol gelöst und die Intensität wird kolorimetrisch bei 570 nm gemessen.
Thiazolyl Blue Tetrazolium Blue (MTT) kann zur Messung der Zellproliferation eingesetzt werden. MTT ist eine gelbliche Lösung, die sich durch mitochondriale Dehydrogenase lebender Zellen in dunkelblaues, wasserunlösliches MTT-Formazan umwandelt. Die blauen Kristalle werden mit gesäuertem Isopropanol gelöst und die Intensität wird kolorimetrisch bei 570 nm gemessen. MTT wird als eine histochemische/cytochemische Reagenz und zum Nachweis von NAD verwendet. ADP-verknüpfte Enzymsysteme im Gewebe können mit MTT nicht nachgewiesen werden, da das Kation durch die verwendete Cyanidfalle gebunden wird. MTT wird schnell zu Formazan reduziert, welches mit Nickel, Kupfer und Cobalt einen Chelatkomplex bildet; das Cobaltchelat wird in oxidativen Systemen verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M212888190T4375
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
2-methoxyethanol: soluble 20 mg/mL, H2O: 5 mg/mL
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL ( hot)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
98%
assay
≥90% (T)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiazolylblau-Tetrazoliumbromid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Why can't a medium with phenol red be used? Is it because it interferes with MTT assay results? If after incubation with MTT, cells are washed with PBS and DMSO is used to dissolve the crystals, does this still apply?
    1 answer
    1. At physiological pH, phenol red strongly absorbs in the same wavelength range as the MTT assay’s readout product. Washing cells thoroughly to remove the media and phenol red minimizes this interference.
      Helpful?
  2. Should I prepare fresh for each use or I directly resuspend in 20 ml of water (for the 100 mg bottle) and store? In the latter case, how can I store the solution?
    1 answer
    1. The solution may be filtered through a 0.2 μm filter and stored at 2-8°C for frequent use or stored in aliquots and frozen at -20°C for extended periods.
      Helpful?
  3. What's the difference between M5655 and M2003?
    1 answer
    1. Product M5655 is Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide and Product M2003 is Thiazolyl blue formazan.
      MTT (Cat. no. M5655) is used in the measurement of cell proliferation. MTT produces a yellowish solution that is converted to dark blue, water-insoluble MTT formazan (Product M2003) by mitochondrial dehydrogenases of living cells. The blue MTT formazan crystals are solubilized with acidified isopropanol and the intensity is measured colorimetrically at 570 nm. Thus, the amount of blue formazan is proportional to the number of viable cells. For more information regarding this particular assay, we do offer an assay kit, TOX1, which is based on this principle: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/tox1.
      Helpful?
  4. What can be used to make a solution of Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT)?
    1 answer
    1. We test the solubility of MTT in water at a concentration of 5 mg/mL.  For the MTT viability assay, we dissolve Product No. M5655 at a concentration of 5 mg/ml in RPMI-1640 without phenol red. This medium is available as a powder (Product No.R8755) or liquid (Product No. R7509). MTT can be solubilized in any culture media or balanced salt solution that does not contain phenol red as a pH indicator.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Why is a reference wavelength used for data analysis of Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT)?
    1 answer
    1. The reference wavelength (630-690 nm) is used to adjust for the optical variation in the wells of the plate.  It also corrects for dust and fingerprints that can be present.  The assay is read at 570 nm.  The reference wavelength needs to be far enough away from the assay wavelength so as not to affect those values.
      Helpful?
  7. Is the MTT assay quantitative?
    1 answer
    1. The MTT asay is a method to assess cell viability.  This assay is a semiquantitative assay. The assay is used to compare the viability changes in treated cells to untreated cells. The absorbance is indicative of the cell number. The higher the absorbance, the greater the number of viable cells present. Most researchers compare the absorbance of the two samples as a ratio (ABS treated cells/ABS untreated cells) to get a fold increase/decrease in cell number.
      Helpful?
  8. What type of multi-well plate should be used for the Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT) assay?
    1 answer
    1. It is recommended that flat bottom multi-well plates be used for the MTT assay. The use of tissue culture treated plates is only important if necessary for good cell growth.  If cells are grown in larger plates, the supernatant after cell lysis can be transferred to a 96 well plate for reading.
      Helpful?
  9. How can Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide be used for staining dehydrogenase in tissue sections?
    1 answer
    1. Products M2128 or M5655, Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide can be used for staining dehydrogenase in tissue sections. See the method below. Reagent PreparationMTT (2 mg/ml distilled water) 2.5 ml0.2 M Tris buffer, pH 7.4 2.5 ml0.5 M cobalt chloride 0.5 ml0.05 M magnesium chloride 1.0 mlDistilled water 2.5 mlThe pH of this solution is adjusted to 7.0 if necessary. Aliquot and store at -20°C until required. Sample PreparationCut cytostat sections at 5 to 7 microns. Do not fix. Method:1. Incubate sections in appropriate incubation solution at 37°C for 30-60 minutes.2. Transfer sections to 15% formol saline, 15 minutes.3. Wash in distilled water4. Counterstain in 2% methyl green if required.5. Wash in distilled water.6. Mount in glycerin Jelly. ResultsEnzyme: Black formazan deposits with MTT Source:  Bancroft and Gamble, Theory and Practice of Histological Techniques, Fifth Edition. Churchill Livingstone, London, 2002, page 610.
      Helpful?
  10. What can be used to solubilize MTT formazan (the product of the Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide - MTT reaction)?
    1 answer
    1. Mitochondrial dehydrogenases of viable cells cleave the tetrazolium ring of the MTT, yielding purple MTT formazan crystals. These crystals are not soluble in aqueous solutions; they may be dissolved in acidified isopropanol (0.1 N HCl in anhydrous isopropanol). If this does not lyse the cells, Triton X-100 can be added to the acidified isopropanol. A typical working concentration is 10% Triton X-100 (i.e., 1 volume of 100% Triton X-100 + 9 volumes of acidified isopropanol).
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  