Fortfahren mit
475981
Myosin-leichte-Ketten-Kinase-Inhibitor-Peptid 18
The Myosin Light Chain Kinase Inhibitor Peptide 18 controls the biological activity of Myosin Light Chain Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Myosin-leichte-Ketten-Kinase-Inhibitor-Peptid 18 , H-RKKYKYRRK-NH₂, MLCK-Inhibitor-Peptid 18, MLCK-Inhibitor IV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C60H105N23O11
Molekulargewicht:
1324.62
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 236,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein hochbasisches, zellpermeables Nonapeptid, das als selektiver Myosin-leichte-Ketten-Kinase(MLCK)-Inhibitor wirkt (IC50 = 50 nM). Die Hemmung ist in Bezug auf das Peptidsubstrat kompetitiv (Ki = 52 nM) und es zeigt eine Hemmung im gemischten Modus in Bezug auf ATP. Es hat weder Einfluss auf die Kinaseaktivierung durch Calmodulin (CaM), noch hemmt es die Aktivitäten von CaMKII und PKA.
Ein hochbasisches, zellpermeables Nonapeptid, das als selektiver Myosin-leichte-Ketten-Kinase(MLCK)-Inhibitor wirkt (IC50 = 50 nM). Es blockiert weder Calmodulin (CaM), noch hemmt es die Kinase-Aktivitäten von Ca2+/Calmodulin-Kinase II (CaMKII) oder Proteinkinase A (PKA). Die Hemmung ist in Bezug auf das Substrat kompetitiv (Ki = 52 nM). Zeigt eine Hemmung im gemischten Modus in Bezug auf ATP.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
MLCK
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 50 M gegen MLCK
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
H-Arg-Lys-Lys-Tyr-Lys-Tyr-Arg-Arg-Lys-NH₂;
Zolotarevsky, Y., et al. 2002. Gastroenterology123, 163.
Lukas, T.J., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 910.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
208735385880328000
form
lyophilized solid
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, water: soluble
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
475981-5MG04055977184365