Fortfahren mit
475899
MOPS sodium salt
ULTROL® Grade, ≥98% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Synonym(e):
MOPS, Sodium, ULTROL® Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14NO4S · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 6265
Quality Segment
assay
≥98% dry basis (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 M (232 mg/ml)
cation traces
heavy metals: ≤1 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
General description
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
Absorbance (0.1 M, H2O, 260 nm and 280 nm):≤0.040.
Zwitterionic buffer active in the pH range of 6.5-8.0. Absorbance: ≤0.04 at 260 nm, 1.0 M, H2O; pKa=7.2 at 20°C.
Preparation Note
Following reconstitution, store at room temperature (15-33°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9024M9381RDD018
assay
≥98% dry basis (titration)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5%
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
water: 1 M (232 mg/ml)
solubility
-
solubility
water: 33 % (w/w), clear, colorless
solubility
water: 33 % (w/w), clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS sodium salt
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
475899-100GM04055977203042
475899-1KG07790788050528