Fortfahren mit
M9381
MOPS Natriumsalz
≥99.5% (titration)
Synonym(e):
3-(N-Morpholino)propansulfonsäure Natriumsalz, 4-Morpholin-propansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14NNaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubility
water: 33 % (w/w), clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Buffers more than buffering agent: introducing a new class of stabilizers for the protein BSA.: Diese Studie unterstreicht die Verwendung von MOPS-Natriumsalz als neuartiges Stabilisierungsmittel für Rinderserumalbumin (BSA) und erweitert dessen Rolle über ein einfaches Puffermittel hinaus. Die Studie zeigt, wie MOPS-Natriumsalz die Stabilität der BSA unter verschiedenen Bedingungen verbessern kann, und bietet signifikante Erkenntnisse für biochemische Anwendungen und die Proteinkonservierung (Gupta BS et al., 2015).
Packaging
Das DRYPOUR®-Verpackungssystem für hochwertige hygroskopische Salze DRYPOUR®-Verpackung:
  • Die aktuelle DRYPOUR®-Verpackungskonfiguration ist ein nestbares 50-Liter-Fass
  • 25KG-DP stellt die Standard-Fertigverpackung dar
  • Kleinere Mengen können für variable Konfigurationen in dasselbe Fass gefüllt werden
Die Vorteile von DRYPOUR®:
  • Verbessert die Betriebseffizienz durch Verkürzung der Materialvorbereitungszeit und Erhöhung der Bedienersicherheit
  • Minimiert das Anbacken hygroskopischer Salze
  • Bietet dreifachen Schutz: vor Feuchtigkeit innen und außen sowie vor Verunreinigungen
Wie verbessert das DRYPOUR®-Verpackungssystem Ihre Betriebseffizienz?
  • Dieses hochmoderne Verpackungssystem minimiert das Anbacken und verkürzt so den Zeitaufwand für die Materialaufbereitung erheblich
  • PE-Fass mit unserem neuen Sicherheitsverschluss, einer Polyethylen-Innenhülle mit integrierten Trockenmittelbeuteln und einer atmungsaktiven Tyvek®-Innenhülle
  • Die Trockenmittelbeutel sind fest in die Polyethylen-Innenhülle integriert
  • Der dreifache Schutz bietet zwei unschätzbare Vorteile:
  1. Deutlich weniger Anbacken
  2. Keine Kontaminationsgefahr durch das Trockenmittel
Other Notes
Die MOPS-Natriumsalz-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener MOPS-Natriumsalzprodukte.
Legal Information
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDD018475899137258
description
≥99.5% (titration)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
description
ULTROL® Grade, ≥98% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
description
EMPROVE® EVOLVE
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5%
assay
≥98% dry basis (titration)
assay
-
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
solubility
water: 33 % (w/w), clear, colorless
solubility
water: 33 % (w/w), clear, colorless
solubility
water: 1 M (232 mg/ml)
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS Natriumsalz
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi I was wondering if this compound MOPs free acid and the MOPS Sodium Salt have an expiry date?
    1 answer
    1. These products are not assigned an expiration date. They is assigned a recommended retest date of 2 years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the products are expected to remain within established stability specifications, provided that they has been stored under defined conditions. After the Retest Date, samples should be examined to ensure that the products are still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.