Fortfahren mit
475889
MK-886
≥99% (TLC), COX pathway blocker, solid
Synonym(e):
MK-886
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H33ClNO2S · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.06
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MK-886, A cell-permeable, orally active NSAID that blocks cellular Cox pathway PGE2 production by inhibiting COX-1 and mPGES-1, but not COX-2, activity, as well as suppresses cellular 5-LO pathway activation by inhibiting FLAP, rather than 5-LO, activity.
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
solid
potency
102 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
S(CCCC)c1c2c([n](c1CC(C)(C)C(=O)O)Cc3ccc(cc3)Cl)ccc(c2)C(C)C
InChI
1S/C27H34ClNO2S/c1-6-7-14-32-25-22-15-20(18(2)3)10-13-23(22)29(17-19-8-11-21(28)12-9-19)24(25)16-27(4,5)26(30)31/h8-13,15,18H,6-7,14,16-17H2,1-5H3,(H,30,31)
InChI key
VFMGWQLOCZBFCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables, oral aktives NSAID (nichtsteroidales Antiphlogistikum), das die durch den Cox-Signalweg vermittelte zelluläre Produktion von PGE2 (Prostaglandin E2) blockiert, indem es die Aktivität von COX-1 und mPGES-1 (mikrosomale PGE2-Synthase-1), jedoch nicht die von COX-2 hemmt (IC50 = 8, 2 bzw. 58 M), und das die Aktivierung des zellulären 5-LO-Signalwegs (5-Lypoxygenase; Katalog-Nr. 437996) unterdrückt, indem es die Aktivität von FLAP (5-LO-aktivierendes Protein), jedoch nicht die von 5-LO hemmt (< 10 % durch 1 M MK-886). Im Gegensatz zu NSAIDs (nichtsteroidalen Entzündungshemmern), die nur auf den COX-Signalweg abzielen, verursacht MK-886 keine gastrointestinalen Schäden, wenn es in vivo angewendet wird.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Primärziel
Leukotrien-Biosynthese
Other Notes
Koeberle, A., et al. 2009. Eur. J. Pharmacol.608, 84.
Koeberle, A., et al. 2008. J. Pharmacol. Exp. Ther.326, 975.
Fisher, L., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 471.
Ford-Hutchinson, A.W., et al. 1993. Can. J. Physiol. Pharmacol. 71, 806.
Ford-Hutchinson, A.W. 1991. Trends Pharmacol.12, 68.
Dixon, R.A., et al. 1990. Nature 343, 282.
Rouzer, C.A., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 1436.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
481908405268567731
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (by assay)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
ethanol: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ichitaro Abe et al.
Developmental cell, 57(23), 2623-2637 (2022-12-07)
De novo beige adipocyte biogenesis involves the proliferation of progenitor cells in white adipose tissue (WAT); however, what regulates this process remains unclear. Here, we report that in mouse models but also in human tissues, WAT lipolysis-derived linoleic acid triggers
Global Trade Item Number
SKUGTIN
475889-5MG04055977203592