Fortfahren mit
453710
MEK-Inhibitor-Set
The MEK Inhibitor Set controls the biological activity of MEK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 336,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 336,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Enthält 5 mg PD 98059 (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-513000&;#124;[/islink]">;513000<;/A>;), 1 mg U0126 (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-662005&;#124;[/islink]">;662005<;/A>;) und 1 mg Negativkontrolle U0124 (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-662006&;#124;[/islink]">;662006<;/A>;). Wird mit einem Datenblatt geliefert.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
MEK 1, MEK 2
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 72 nM bzw. 58 nM
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
DeSilva, D. R., et al. 1998. J. Immunol.160, 4175.
Favata, M. F., et al. 1998. Biochem J.273, 18623.
Kulz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 13645.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
539573444180235429
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
453710-1SET04055977204704
Questions
  1. It would be greatly appreciated if you could provide the references for the individual MEK inhibitors, as they are not available through the typical online databases. Thank you.
    1 answer
    1. Some references are listed on each product’s corresponding Sigma-Aldrich website (see links below) under the section “Other Notes”. Many additional references for 513000 & 662005 are listed under the section “PEER REVIEWED PAPERS”.
      Copyright laws prohibit providing complete copies of reference articles.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/513000
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/662005
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/662006