Fortfahren mit
444231
MMP-9, Monomer, menschliche Neutrophile
Synonym(e):
Matrix Metalloproteinase 9, Gelatinase B, 92 kDa Type IV Collagenase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 238,00
Über diesen Artikel
EG-Nummer:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥1000 mU/mg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
€ 238,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
liquid
specific activity
≥1000 mU/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
foreign activity
other MMP activity, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Hinweis: 1 mU = 1 Millieinheit.
Monomeres, natives pro-MMP-9 aus stimulierten menschlichen Neutrophilen. Matrix-Metalloproteinasen (MMP) gehören zu einer Familie von mindestens 20 zinkabhängigen Endoproteinasen, die bei neutralem pH-Wert extrazellulär arbeiten. Die Enzyme werden als latente oder inaktive Zymogene synthetisiert, die ein regulatorisches Propeptid enthalten. Dieses Propeptid vermittelt die Latenz durch Bindung an das Zn2+ Molekül im aktiven Zentrum. Die MMP-Aktivierung kann durch Autoaktivierung, durch Spaltung durch andere MMPs oder Proteasen, wie Furin, Urokinase, Plasmin und Trypsin, oder durch die Behandlung mit Organomercury-Verbindungen erfolgen. Bei diesem Präparat handelt es sich um hochgereinigtes natives MMP-9 aus stimulierten menschlichen Neutrophilen. Aktivierung muss vor der Verwendung erfolgen.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 200 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 1 µM ZnCl₂, 0,05 % Brij®-35-Detergens, 0,05 % NaN₃, pH 7,0.
Preparation Note
Hergestellt aus stimulierten Neutrophilen, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurden.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die 1,0 µ;mol 2,4-DNP-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg-OH pro Minute bei 37 °;C und pH 7,0 reduziert.
Reynolds, M. A., et al. 2003. Clin. Chem.49, 1733.
Kolkenbrock, H., et al. 1996. Biol. Chem. 377, 529.
Marcy, A.I., et al. 1991. Biochemistry30, 6476.
Stricklin, et al. 1983. Biochemistry22, 61.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444232444234444229
specific activity
≥1000 mU/mg protein
specific activity
≥1000 mU/mg protein
specific activity
≥600 mU/mg protein
specific activity
≥40 mU/mg protein
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
444231-5UG04055977186383